Przejdź do
563757
2,3-Dimethylphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.37
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
960,00 zł
Cena katalogowa1280,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Segment
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc([Mg]Br)c1C
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)2;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GWICKWUOSJJCNO-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
425508563765562157
description
0.5 M in THF
description
1.0 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
0.5 M in THF
concentration
1.0 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.998 g/mL at 25 °C
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.923 g/mL at 25 °C
bp
65 °C (lit.)
bp
65-67 °C
bp
65 °C (lit.)
bp
65 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Słowo ostrzegawcze
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)