Przejdź do
559121
Ethyl (2-methoxybenzoyl)acetate
99%
Synonim(y):
3-(2-Methoxyphenyl)-3-oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl (o-methoxybenzoyl)acetate, Ethyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-oxopropanoate, Ethyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-oxopropionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4COCH2CO2CH2H3C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
259-260 °C (lit.)
density
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)8-10(13)9-6-4-5-7-11(9)15-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
KROPYAVVJDXRPH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of N-allyl/propargyl enamine carboxylates
  • Enantioselective ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Hydrosilylation reactions catalyzed by chiral BINAM N-heterocyclic carbene rhodium complex
  • Preparation of potential herbicidal agents
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)