Merck
559113
Ethyl (2-trifluoromethylbenzoyl)acetate
Synonim(y):
Ethyl 3-oxo-3-(2-trifluoromethylphenyl)propanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
refractive index
n20/D 1.4875 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
density
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C12H11F3O3/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-5-3-4-6-9(8)12(13,14)15/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
KMPAHDWULITWIH-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)