Przejdź do
55875
2-Hydroxy-4-(methylthio)butyric acid calcium salt
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
Calcium 2-hydroxy-4-(methylthio)butyrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
572,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3SCH2CH2CH(OH)COO]2Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-455-4
MDL number:
Assay:
≥99.0% (NT)
Form:
solid
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
functional group
hydroxyl, thioether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSCCC(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(O)CCSC
InChI
1S/2C5H10O3S.Ca/c2*1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h2*4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
InChI key
ABRVDWASZFDIEH-UHFFFAOYSA-L
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this product shelf stable for storage if dissolved in DI water?
    1 answer
    1. The solution stability of this product in water is not determined. However, other sources state that stock solutions may be stored at -80°C for up to 6 months and at -20°C up to 1 month. To improve solubility, reconstitute by warming to 37°C and applying brief ultrasonic agitation. Freeze/thaw cycles should be avoided.