Merck
556181
Titanyl phthalocyanine
β-modification
Synonim(y):
α-Titanyl phthalocyanine, Oxytitanium phthalocyanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H16N8OTi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.39
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
395.1 °C (dec.) (lit.)
λmax
692 nm in chlorobenzene
SMILES string
O=[Ti]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.O.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
InChI key
SJHHDDDGXWOYOE-UHFFFAOYSA-N
Application
Sensitizer for electrophotography.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanyl phthalocyanine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)