Merck
55336
(Hydroxyimino)malononitrile sodium salt
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
Carbonyl cyanide oxime sodium salt, Mesoxalonitrile-oxime sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3N3NaO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.04
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5150724
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (NT)
mp
284-291 °C
SMILES string
[Na+].[O-]N=C(C#N)C#N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)