Przejdź do
549606
2′-Aminoacetanilide
98%
Synonim(y):
N-(2-Aminophenyl)acetamide, o-Aminoacetanilide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
mp
133-137 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1N
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
MPXAYYWSDIKNTP-UHFFFAOYSA-N
General description
2′-Aminoacetanilide (2-aminoacetanilide, o-aminoacetanilide) can be prepared by the catalytic hydrogenation of 2-nitroacetanilide using 10%Pd/C (palladium/carbon).
Application
2′-Aminoacetanilide may be used in the preparation of:
  • 2-Methylbenzimidazole.
  • N-(2-(1,3-Dimethyl-2,4-dioxo-5-phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-6(2H)-yl)phenyl)-5-methylfuran-2-carboxamide, a potent cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) inhibitor.
  • Azobenzothiazole dyes, N-[2-(6-nitrobenzothiazol-2-ylazo)phenyl]acetamide and N-[2-(benzothiazol-2-ylazo)phenyl]acetamide.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)