Merck
54911
2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate
technical
Synonim(y):
2-Hydroxybiphenyl sodium salt tetrahydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9NaO · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.25
EC Number:
205-055-6
Beilstein/REAXYS Number:
3574623
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
functional group
phenyl
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[O-]c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O.Na.4H2O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;;/h1-9,13H;;4*1H2/q;+1;;;;/p-1
InChI key
SEVSIOOUCUTMMP-UHFFFAOYSA-M
Application
2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate (PPS) may be used for the quantification of ammonium (NH4+) in soil extracts by PPS microplate method.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6152-33-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)