Merck
548405
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
255-927-5
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
79-84 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1nc(N)ccc1Br
InChI
1S/C6H7BrN2/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI key
SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)