Merck
548138
Sigma-Aldrich
Lithium perchlorate
anhydrous, beads, 99.99%
Synonim(y):
Lithium perchlorate (LiClO4 )
About This Item
Wzór liniowy:
LiClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99%
Formularz
beads
mp
236 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)