Merck
545562
Cyclohexylmethanethiol acetate
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11CH2SCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.29
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
density
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)SCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16OS/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-7H2,1H3
InChI key
SARKVIALWOJVNK-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)