Przejdź do
544086
3,3,3-Trifluoro-1-propyne
97%
Synonim(y):
1,1,1-Trifluoropropyne, TFP, Trifluoromethylethyne
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142100
EC Number:
211-548-7
MDL number:
Assay:
97%
Produkt 544086 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C#C
InChI
1S/C3HF3/c1-2-3(4,5)6/h1H
InChI key
PRDFNJUWGIQQBW-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Other Notes
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)