Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3820,00 zł 2865,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2865,00 zł
Cena katalogowa3820,00 złZaoszczędź 25%description
sodium carboxylate surface groups
Quality Segment
form
liquid
mol wt
generation 6.5
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
5 wt. % in methanol
no. Surface Groups
512
refractive index
n20/D 1.3378
density
0.805 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5 wt. % in methanol | description 5 wt. % in methanol | description 5 wt. % in methanol | description 5 wt. % in methanol |
| concentration 5 wt. % in methanol | concentration 5 wt. % in methanol | concentration 5 wt. % in methanol | concentration 5 wt. % in methanol |
| density 0.805 g/mL at 25 °C | density 0.8 g/mL at 25 °C | density 0.791 g/mL at 25 °C | density 0.807 g/mL at 25 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| refractive index n20/D 1.3378 | refractive index n20/D 1.337 | refractive index n20/D 1.337 | refractive index n20/D 1.339 |
| mol wt generation 6.5 | mol wt generation 5.5 | mol wt generation 4.5 | mol wt generation 9.0 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?