Przejdź do
536172
Propane
99.5%
Synonim(y):
n-Propane, Propane gas
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.10
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-827-9
Beilstein/REAXYS Number:
1730718
MDL number:
Assay:
99.5%
Produkt 536172 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor density
1.5 (vs air)
vapor pressure
190 psi ( 37.7 °C), 8.42 atm ( 21.1 °C)
assay
99.5%
autoignition temp.
842 °F
expl. lim.
9.5 %
bp
-42.1 °C (lit.)
mp
-188 °C (lit.)
density
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
InChI key
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Propane is an aliphatic hydrocarbon obtained during the oil and natural gas processing. It is generally used as a fuel in automobiles and LPG. It serves as a raw material for the modern chemical industry.
Application
Propane can be used as:
  • A substrate in the study of oxidative dehydrogenation using carbon nanofiber-based catalysts and zeolite catalysts.
  • A component of a binary system along with CO2 to study the solubility of some fat-soluble vitamins.
Packaging
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Other Notes
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propane
Piktogramy
FlameGas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-155.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-104 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)