Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20N2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
impurities
≤5% water
functional group
sulfonic acid
SMILES string
OS(=O)(=O)CCN1CCCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H20N2O6S2/c12-18(13,14)8-6-10-2-1-3-11(5-4-10)7-9-19(15,16)17/h1-9H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17)
InChI key
QZTMPPUJIVQNKS-UHFFFAOYSA-N
General description
Homopiperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) is used as a buffer in experiments involving plant cells at low pH.
Application
- Evaluation of buffers toxicity in plant cells: Homopiperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) was evaluated for its suitability as a buffer in tobacco cell studies at low pH, highlighting its low toxicity and effectiveness in maintaining stable pH environments crucial for plant cell biology experiments (Borgo, 2017).
- Proteomic analysis under stress conditions: This buffer was used in maintaining pH during the proteomic analysis of radicles from seeds treated with aluminum, showcasing its utility in complex biological assays and environmental stress studies (Okekeogbu et al., 2014).
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?