Przejdź do
534366
(1′R,3R)-(+)-1-(1′-Phenylethyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
optical activity
[α]20/D +103°, c = 1 in NaOH
mp
210-213 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, phenyl
SMILES string
C[C@@H](N1C[C@@H](CC1=O)C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)14-8-11(13(16)17)7-12(14)15/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,16,17)/t9-,11-/m1/s1
InChI key
CFGKWSDAMXTRHE-MWLCHTKSSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)