Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł 1572,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1572,50 zł
Cena katalogowa1850,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.992 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Zn]Cc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H5ClN.ClH.Zn/c1-5-2-3-6(7)8-4-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
LZKBDZYNYMRVHH-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 M in THF | description 2.0 M in THF | description 0.5 M in THF | description 0.5 M in THF |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.992 g/mL at 25 °C | density 1.033 g/mL at 25 °C | density 0.96 g/mL at 25 °C | density 0.969 g/mL at 25 °C |
| bp 65 °C | bp 67 °C | bp - | bp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 0.5 M in THF | concentration 2.0 M in THF | concentration 0.5 M in THF | concentration 0.5 M in THF |
| functional group chloro | functional group - | functional group chloro | functional group chloro |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.2 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?