Przejdź do
533092
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
692,00 zł
588,20 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCH2COCHF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
588,20 zł
Cena katalogowa692,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
47-51 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone, phenyl
SMILES string
FC(F)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H8F2O2/c11-10(12)9(14)6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,10H,6H2
InChI key
JTIPWONXTZMDOK-UHFFFAOYSA-N
General description
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione (DFPB) is a fluorinated β-diketone ligand that can be prepared by reacting acetophenone with methyl-difluoroacetate.
Application
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione (DPBD) may be used as a ligand to form the following metal complexes:
  • Eu(DPBD)3·H2O
  • Eu(DPBD)3·biq (biq= 2,2-biquinoline)
  • Eu(DPBD)3·phen (phen= 1,10-phenanthroline)
  • Eu(DPBD)3·neo (neo= neocuproine)
  • Eu(DPBD)3·bipy (bipy= 2,2-bipyridyl)
  • Gd(DPBD)3·(H2O)2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)