Przejdź do zawartości
532010
D-Tryptophan benzyl ester
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
optical activity
[α]20/D −9.9°, c = 1 in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
77-80 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c19-16(18(21)22-12-13-6-2-1-3-7-13)10-14-11-20-17-9-5-4-8-15(14)17/h1-9,11,16,20H,10,12,19H2/t16-/m1/s1
InChI key
TYQYRKDGHAPZRF-MRXNPFEDSA-N
Gene Information
human ... TACR1(6869)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)