Przejdź do
529664
Manganese(IV) oxide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Manganese dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MnO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.94
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-202-6
MDL number:
Produkt 529664 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
composition
CdSe , MnO₂
reaction suitability
core: manganese
mp
535 °C (dec.) (lit.)
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
SMILES string
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI key
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese(IV) oxide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)