Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2580,00 zł
vapor density
6.7 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99.95% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: potassium
impurities
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
971 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥99.95% trace metals basis | description ACS reagent, ≥99.0% |
| form solid | form crystals |
| assay ≥99.95% trace metals basis | assay ≥99.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 971 °C (lit.) | mp 971 °C (lit.) |
| impurities ≤500.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤0.005% insolubles |
| vapor density 6.7 (vs air) | vapor density 6.7 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chromate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-00-6
7789-00-6
7789-00-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?