Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6Br4-1,4-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.72
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
mp
~350 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(C(O)=O)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H2Br4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
PNXPXUDJXYVOFM-UHFFFAOYSA-N
Application
Monomer for synthesis of flame retardant polyesters
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?