Przejdź do
523232
3-Chloro-2-methylanisole
90%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-862-6
MDL number:
Assay:
90%
assay
90%
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
bp
213-217 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(Cl)c1C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Chloro-2-methylanisole can be prepared via trifluoroacetic (TFA) anhydride reaction. Enthalpy of vaporization of 3-chloro-2-methylanisole at boiling point (488.15K) is 42.747kjoule/mol.
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)