Merck
522147
Acetonitrile-d3
99.8 atom % D
Synonim(y):
Methyl-d3 cyanide, Trideuteroacetonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
Beilstein/REAXYS Number:
1740230
MDL number:
Isotopic purity:
99.8 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99.8 atom % D
assay
99% (CP)
expl. lim.
3.0-16 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0200% water
water
refractive index
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile-d3
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)