Przejdź do
520691
Platinum on silica
extent of labeling: 1 wt. % loading, granular, dry
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 520691, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
dry, granular
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
core: platinum
sustainability
Sustainability features
extent of labeling
1 wt. % loading
application(s)
PEM fuel cells
catalysts
hydrogen and fuel cell
greener alternative category
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Platinum on silica (Pt/SiO2) can be used for a variety of applications such as:
  • a substrate for the preparation of zinc oxide (ZnO) nanopillar arrays
  • an electrocatalyst for methanol oxidation
  • in the formation of nanospheres for catalytic hydrogen production
Other Notes
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)