Przejdź do
515973
Potassium hexafluorophosphate
99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Potassium fluophosphate, Potassium hexafluorophosphate, Potassium hexafluorophosphate (KPF)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KPF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.06
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
241-143-0
MDL number:
Assay:
99.5% trace metals basis
Form:
solid
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.5% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: potassium
impurities
≤5500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
575 °C (lit.)
density
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
(Boron (B)≤ 4.7 ppm)
cation traces
Al: ≤648.8 ppm, Ba: ≤2.7 ppm, Ca: ≤1342.9 ppm, Cr: ≤12.6 ppm, Fe: ≤51.1 ppm, Mg: ≤34.5 ppm, Mn: ≤1.3 ppm, Na: ≤93.3 ppm, Rb: ≤79.6 ppm, Sr: ≤12.8 ppm, Ti: ≤1.9 ppm, Zn: ≤1.9 ppm, Zr: ≤9.7 ppm
SMILES string
[K+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.K/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI key
YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Multifunctional potassium hexafluorophosphate passivate interface defects for high efficiency perovskite solar cells: Potassium hexafluorophosphate (KPF6) is used to enhance the interface between SnO2 quantum dots and perovskite (Z Wang et al., 2021).
  • Potassium hexafluorophosphate additive enables stable lithium–sulfur batteries: An optimized amount of KPF6 added to the electrolyte improves the cycling stability of lithium-sulfur batteries (J Li et al., 2020).
  • Dual electrolyte additives of potassium hexafluorophosphate and tris (trimethylsilyl) phosphite for anode-free lithium metal batteries: KPF6 and tris(trimethylsilyl) phosphite enhance the electrochemical performance of anode-free lithium metal batteries (TM Hagos et al., 2019).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
200913935956935964
description
99.5% trace metals basis
description
≥99%
description
in ethylene carbonate and diethylcarbonate, 1.0 M NaPF6 in EC/DEC=50/50 (v/v), battery grade
description
in ethylene carbonate and dimethylcarbonate, 1.0 M NaPF6 in EC/DMC=50/50 (v/v), battery grade
form
solid
form
solid
form
solution
form
solution
assay
99.5% trace metals basis
assay
≥99%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
impurities
≤5500.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤100.0 ppm H2O, ≤100 ppm Acid
impurities
≤100.0 ppm H2O , ≤100 ppm Acid
anion traces
(Boron (B)≤ 4.7 ppm)
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium hexafluorophosphate
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)