Unfortunately, the solubility of this product is not determined.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)25CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.73
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1706242
Assay:
≥98.0% (GC)
Produkt 51560 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
bp
270 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
InChI key
BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptacosane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
248.0 °F - closed cup
flash_point_c
120 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
in which solvent heptacosane is soluble