Merck
514977
γ-Phenyl-α-(trifluoromethyl)-γ-butyrolactone,mixture of cis and trans
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9F3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.18
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
61-64 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C1CC(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9F3O2/c12-11(13,14)8-6-9(16-10(8)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2
InChI key
VMFJOFAAYDXZBX-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)