Merck
513105
Sigma-Aldrich
3-Bromochromone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
mp
94-98 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrC1=COc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-7-5-12-8-4-2-1-3-6(8)9(7)11/h1-5H
Klucz InChI
IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)