Merck
51204
(−)-α-Gurjunene
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(-)-alpha-Gurjunene, (2S,4R,7R,8R)-3,3,7,11-Tetramethyltricyclo[6.3.0.02.4]undec-1(11)-ene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-695-1
Beilstein/REAXYS Number:
1939514
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −213±5°, neat
refractive index
n20/D 1.501
density
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H](C3=C(C)CCC13)C2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h9,11-12,14H,5-8H2,1-4H3/t9-,11?,12-,14-/m1/s1
InChI key
SPCXZDDGSGTVAW-VXYFJCLZSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)