Merck
511501
Di-tert-butyl selenide
≥99.99%, electronic grade
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Se(C(CH3)3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.19
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
electronic grade
vapor pressure
16 mmHg ( 54 °C)
assay
≥99.99%
bp
123 °C (lit.)
density
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Se]C(C)(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)