Przejdź do
510092
Molybdenum
powder, 1-5 μm, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Molybdenum element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141727
EC Number:
231-107-2
MDL number:
eCl@ss:
38180801
Aby zapytać o ten produkt 510092, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Li₂O₃Ti
reaction suitability
core: molybdenum
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
particle size
1-5 μm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Stress mitigation and cognitive function: A study indicates that venlafaxine, combined with synbiotic supplementation, can ameliorate stress-induced cognitive impairments and improve intestinal barrier integrity, highlighting its therapeutic potential beyond conventional depression treatment (Wongchitrat et al., 2024).
  • Drug degradation pathways: Research explores the degradation of venlafaxine through photoinduced and electrochemically induced methods, providing insights into environmental pathways and degradation kinetics critical for pharmaceutical waste management (Voigt et al., 2024).
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)