Przejdź do zawartości
4P101D
4-Point Probing Chip
4P101D
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.13
UNSPSC Code:
12352103
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
description
die layer thickness 300 nm SiO2, die layer thickness 36 nm boron nitride, electrode layer thickness 60 nm gold
feature
point style 4 pt probe, BN/SiO2 coating
packaging
pkg of 16 diced devices
manufacturer/tradename
4P101D
die thickness
525 μm , silicon
electrode size
10 nm , chrome
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Point Probing Chip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)