Przejdź do
499129
Cobalt(II) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Cobalt diiodide, Cobalt iodide, Cobaltous iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CoI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.74
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
239-283-2
MDL number:
Produkt 499129 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
mp
>515 °C (lit.)
solubility
acetone: slightly soluble(lit.), diethyl ether: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.)
density
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
I[Co]I
InChI
1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)