Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NC(CH2)3ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
concentration
0.5 M in THF
density
0.981 g/mL at 25 °C
functional group
nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]CCCC#N
InChI
1S/C4H6N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5;;/h1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
SVLHKRYCNAAASX-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - (THF)
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - (THF)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?