Przejdź do
494232
Vacuum pump oil
viscosity 150 cP (25 °C)(lit.)
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41100000
EC Number:
265-090-8
MDL number:
manufacturer/tradename
Leybold
refractive index
n20/D 1.4811 (lit.)
viscosity
150 cP(25 °C)(lit.)
bp
389 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
General description
High quality oil withstands acids, alkalis, and other corrosives better than standard grade vacuum pump oils.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
482.0 °F - Cleveland open cup
flash_point_c
250 °C - Cleveland open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)