Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D8HN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+8
9110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
87-88 °C (lit.)
density
0.946 g/mL at 25 °C
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
RWRDLPDLKQPQOW-SVYQBANQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+8 | mass shift M+8 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 87-88 °C (lit.) | bp 230 °C (lit.) |
| density 0.946 g/mL at 25 °C | density 1.108 g/mL at 25 °C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
37.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
3.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?