Merck
492302
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-4-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
DL-3-Hydroxybutyric acid-4-13C sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH3CH(OH)CH2CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.08
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
161-167 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[13CH3]C(O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI key
NBPUSGBJDWCHKC-YTBWXGASSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)