Przejdź do
492248
Dimethyl succinate-2,2,3,3-d4
98 atom % D
Synonim(y):
Dimethyl butanedioate-2,2,3,3-d4
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3O2CCD2CD2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+4
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
density
1.148 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(C(=O)OC)C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
InChI key
MUXOBHXGJLMRAB-KHORGVISSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)