Merck
492019
Sodium butyrate-4-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Butyric-4-13C acid sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH3(CH2)2CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.08
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
250-253 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[Na+].[13CH3]CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-YTBWXGASSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)