Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCD2CD2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.99
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Mass shift:
M+4
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
refractive index
n
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
1.513 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D2,2D2
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-LNLMKGTHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?