Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5170,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
density
1.454 g/mL
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H/i1D,2D,3D
InChI key
PBKONEOXTCPAFI-CBYSEHNBSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay - |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.454 g/mL | density - |
| refractive index n20/D 1.571 (lit.) | refractive index - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2199-72-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?