Przejdź do
490180
Maleic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
2-Butenedioic-2,3-13C2 acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2C13CH=13CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.06
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
mp
137-140 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
OC(=O)\[13CH]=[13CH]/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1+1,2+1
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-GQTGYUFJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
492981633127
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
assay
99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
-
mp
137-140 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
mp
-24--23 °C (lit.)
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
253312-45-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)