Merck
489700
Hexanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Caproic acid-1-13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)413CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
density
0.935 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i6+1
InChI key
FUZZWVXGSFPDMH-PTQBSOBMSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Packaged in ampules
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)