Merck
489042
DL-Lysine-6-13C-ε-15N dihydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H215N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2H·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.09
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
form
solid
mp
190 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Cl.Cl.NC(CCC[13CH2][15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i4+1,7+1;;
InChI key
JBBURJFZIMRPCZ-YXQIJENGSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)