Merck
487929
Algal chloroform-soluble extract-13C
99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
availability
not available in Japan
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)