Przejdź do
487902
Acrylonitrile-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
2-Propenenitrile-3-13C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H213C=CHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.06
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+1
7700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
contains
hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
density
0.830 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH2]=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1+1
InChI key
NLHHRLWOUZZQLW-OUBTZVSYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
491721586641586633
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+3
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
77 °C (lit.)
bp
77 °C (lit.)
bp
77 °C (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
mp
-83 °C (lit.)
mp
-83 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
23.0 °F
flash_point_c
-4.99 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
55757-47-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)