Przejdź do zawartości
487694
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12
98 atom % D
Synonim(y):
Diacetone alcohol-d12
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD3)2C(OD)CD2COCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.23
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,8D
InChI key
SWXVUIWOUIDPGS-YDUIPVTMSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58.00 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
114253-85-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)