Przejdź do
487384
4-(Dimethylamino)phenyl isocyanate
97%
Synonim(y):
(4-Isocyanatophenyl)dimethylamine, 4-(Dimethylamino)-4-isocyanatobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)phenyl isocyanate, 4-Dimethylamino-1-isocyanatobenzene, 4-Isocyanato-N,N-dimethylbenzenamine, 4-N,N-Dimethyl-phenylisocyanate, p-Dimethylaminophenyl isocyanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
939,00 zł
704,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
704,25 zł
Cena katalogowa939,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
bp
66 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
36-40 °C (lit.)
functional group
amine, isocyanate
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H10N2O/c1-11(2)9-5-3-8(4-6-9)10-7-12/h3-6H,1-2H3
InChI key
YZEHDFBYSOKBED-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(Dimethylamino)phenyl isocyanate, also known as 4-isocyanato-N,N-dimethylaniline, is an organic building block containing an isocyanate group. Its freezing point, density and refractive index are 311.15K, 1.1436g/cm3 and 1.5600 respectively. The mechanism of hydrolysis of 4-(dimethylamino)phenyl isocyanate has been studied.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)