Przejdź do
486701
Boc-Gly-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-15N, 15N Labeled Boc-Gly-OH, 15N Labeled N-(tert-butoxycarbonyl)glycine, Glycine-15N, N-t-Boc derivative
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Boc-15NHCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.18
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i8+1
InChI key
VRPJIFMKZZEXLR-VJJZLTLGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)